Merck
702161
Sigma-Aldrich
(Cyanomethyl)trimethylammonium iodide
97%
Sinónimos:
(N-Iodo-N,N,N-trimethylamino)acetonitrile, 1-Cyano-N,N,N-trimethyl-methanaminium iodide, 2-(Dimethylamino)acetonitrile methyl iodide
About This Item
Fórmula lineal:
((CH3)3NCH2CN)+ I-
Número de CAS:
Peso molecular:
226.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reaction type: C-C Bond Formation
mp
212-216 °C
grupo funcional
amine
nitrile
cadena SMILES
[I-].C[N+](C)(C)CC#N
InChI
1S/C5H11N2.HI/c1-7(2,3)5-4-6;/h5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
DLUXOICIYRXRNK-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Reactant for:
  • Vicarious nucleophilic substitution (VNS) reactions
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)