Merck
701475
Sigma-Aldrich
Dichloro[(2,6,10-dodecatriene)-1,12-diyl]ruthenium(IV)
Sinónimos:
Dichloro(dodeca-2,6,10-triene-1,12-diyl)ruthenium(IV), Dichloro-2,6,10-dodecatrienylene-ruthenium, Dichloro[(1,2,3,6,7,10,11,12-η)-2,6,10-dodecatriene-1,12-diyl]-ruthenium
Seleccione un Tamaño
500 MG
122,00 €
122,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
122,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H18Cl2Ru
Número de CAS:
Peso molecular:
334.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
122,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
powder
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
core: ruthenium
reagent type: catalyst
mp
190 °C
cadena SMILES
Cl[Ru]1(Cl)C\C=C\CCC=CCC\C=C\C1
InChI
1S/C12H18.2ClH.Ru/c1-3-5-7-9-11-12-10-8-6-4-2;;;/h3-6,11-12H,1-2,7-10H2;2*1H;/q;;;+2/p-2/b5-3+,6-4+,12-11-;;;
Clave InChI
RSRAKQPWMXANGM-LXALEWKWSA-L
Aplicación
Catalyst for:
  • Redox isomerization/transfer hydrogenation
  • Deprotection of N-allyl amides and lactams
  • Isomerization of allylamines
  • Isomerization of allylic alcohols into carbonyl compounds
Catalysts used in the deprotection of N-allyl amides and lactams[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Cadierno, V. et al.
Chemistry (Weinheim An Der Bergstrasse, Germany), 6590-6590 (2007)