Merck
700959
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-(benzylamino)propionate
97%
Sinónimos:
3-(Benzylamino)propionic acid ethyl ester, N-Benzyl-β-alanine ethyl ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H17NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
207.27
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
índice de refracción
n20/D 1.504
densidad
1.017 g/mL at 25 °C
aplicaciones
peptide synthesis
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCOC(=O)CCNCc1ccccc1
InChI
1S/C12H17NO2/c1-2-15-12(14)8-9-13-10-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,13H,2,8-10H2,1H3
Clave InChI
HCTJHQFFNDLDPF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)