Merck
699896
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-7-methoxyquinoline
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H9NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
175.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
97%
formulario
powder
mp
213-217 °C
cadena SMILES
COc1ccc2c(O)ccnc2c1
InChI
1S/C10H9NO2/c1-13-7-2-3-8-9(6-7)11-5-4-10(8)12/h2-6H,1H3,(H,11,12)
Clave InChI
NQUPXNZWBGZRQX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable