Merck
699799
Sigma-Aldrich
Poly(thiophene-3-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]-2,5-diyl)
2% in 1,2-propanediol/isopropanol/water, 3:2:1, electronic grade
Sinónimos:
Plexcore® OC1100, Sulfonated polythiophene ink
About This Item
Fórmula lineal:
(C9H12O6S2)X(C9H11O3S)Y
Número de CAS:
Código UNSPSC:
12352103
grado
electronic grade
Formulario
liquid
concentración
2% in 1,2-propanediol/isopropanol/water, 3:2:1
resistividad
25-250 Ω-cm
función de trabajo
−5.1-−5.2 eV
color
dark blue
pH
2.2-2.8
tensión superficial
35-38 dyn/cm
viscosidad
7-13 cP, Brookfield
densidad
~0.98 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
Organic conductive ink suitable for spin coating applications and as hole injection layer in organic light emitting diodes (OLED).
Información legal
Product of Plextronics, Inc. U.S. Patent number 6,166,172.
Plexcore is a registered trademark of Plextronics, Inc.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
90.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
32.2 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)