Merck
699179
Sigma-Aldrich
4-Pyridinylboronic acid MIDA ester
95%
Sinónimos:
4-Pyridineboronic acid MIDA ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H11BN2O4
Número de CAS:
Peso molecular:
234.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
95%
Formulario
solid
cadena SMILES
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2ccncc2
InChI
1S/C10H11BN2O4/c1-13-6-9(14)16-11(17-10(15)7-13)8-2-4-12-5-3-8/h2-5H,6-7H2,1H3
Clave InChI
FVUPUWZQLRQASU-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)