723614
4-(Diphenylamino)phenylboronic acid pinacol ester
95%
Sinónimos:
N-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl-N-phenylbenzenamine, Diphenyl-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-[1,3,2]dioxaborolan-2-yl)-phenyl]-amine
About This Item
Productos recomendados
Análisis
95%
formulario
powder
mp
93-98 °C
cadena SMILES
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(cc2)N(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C24H26BNO2/c1-23(2)24(3,4)28-25(27-23)19-15-17-22(18-16-19)26(20-11-7-5-8-12-20)21-13-9-6-10-14-21/h5-18H,1-4H3
Clave InChI
VKSWIFGDKIEVFZ-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Los clientes también vieron
Artículos
Organic electronics promise renewable energy solutions surpassing silicon-based tech.