696420
(R)-Ethyl piperidine-3-carboxylate
97%
Sinónimos:
(R)-Piperidine-3-carboxylic acid ethyl ester, (R)-ethyl nipecotate
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
liquid
densidad
1.092 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
CCOC(=O)[C@@H]1CCCNC1
InChI
1S/C8H15NO2/c1-2-11-8(10)7-4-3-5-9-6-7/h7,9H,2-6H2,1H3/t7-/m1/s1
Clave InChI
XIWBSOUNZWSFKU-SSDOTTSWSA-N
Aplicación
- DPP-4 inhibitors
- Dual H1/5-HT2A receptor antagonists for treatment of sleep disorders
- Serotonin and noradrenaline reuptake inhibitors
- GABA uptake inhibitors
Reactant for stereocontrolled hydoiodination of alkynes
Used for an orally potent anti-anxiety drug
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
219.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
104 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)