Merck
696404
Sigma-Aldrich
Ethyl (S)-N-Boc-piperidine-3-carboxylate
95%
Sinónimos:
(S)-(+)-N-Boc-nipecotic acid ethyl ester, (S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-piperidine-3-carboxylic acid ethyl ester, (S)-1-(tert-Butyl) 3-ethyl 1,3-piperidinedicarboxylate, Ethyl (3S)-1-tert-butoxycarbonyl-3-piperidinecarboxylate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H23NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
257.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
Formulario
solid
actividad óptica
[α]22/D +37, c = 1 in chloroform
mp
35-40 °C
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
ester
cadena SMILES
CCOC(=O)[C@H]1CCCN(C1)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C13H23NO4/c1-5-17-11(15)10-7-6-8-14(9-10)12(16)18-13(2,3)4/h10H,5-9H2,1-4H3/t10-/m0/s1
Clave InChI
YCXCRFGBFZTUSU-JTQLQIEISA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)