Merck
693634
Sigma-Aldrich
1-Boc-pyrazole
97%
Sinónimos:
1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrazole, tert-Butyl 1H-pyrazole-1-carboxylate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H12N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
168.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.472
bp
161 °C/760 mmHg
densidad
1.036 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)n1cccn1
InChI
1S/C8H12N2O2/c1-8(2,3)12-7(11)10-6-4-5-9-10/h4-6H,1-3H3
Clave InChI
BSJFXAFLSWDUPK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)