534498
4-Piperidinopiperidine
97%
Sinónimos:
1,4′-Bipiperidine
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
mp
64-66 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
C1CCN(CC1)C2CCNCC2
InChI
1S/C10H20N2/c1-2-8-12(9-3-1)10-4-6-11-7-5-10/h10-11H,1-9H2
Clave InChI
QDVBKXJMLILLLB-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
rat ... Grin2a(24409)
Categorías relacionadas
Aplicación
Arylthiadiazole H3 antagonists
Water-soluble N-mustards as anticancer agents
Antitubercular drugs
Vasopressin1b receptor antagonists
MDR modulators
Selective Norepinephrine transporter inhibitors
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable