Merck
693545
Sigma-Aldrich
1,3-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)-4,5-dihydroimidazolium tetrafluoroborate
95%
Sinónimos:
4,5-Dihydro-1,3-bis(2,4,6-trimethylphenyl)-1H-imidazolium tetrafluoroborate(1-), 4,5-Dihydro-1,3-dimesityl-1H-imidazolium tetrafluoroborate, 4,5-Dihydro-1,3-dimesitylimidazolium tetrafluoroborate, SIMes-HBF4
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H27BF4N2
Número de CAS:
Peso molecular:
394.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
mp
290-296 °C
cadena SMILES
F[B-](F)(F)F.Cc1cc(C)c(N2CC[N+](=C2)c3c(C)cc(C)cc3C)c(C)c1
InChI
1S/C21H27N2.BF4/c1-14-9-16(3)20(17(4)10-14)22-7-8-23(13-22)21-18(5)11-15(2)12-19(21)6;2-1(3,4)5/h9-13H,7-8H2,1-6H3;/q+1;-1
Clave InChI
VNRDQIOMNLIVQJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)