Merck
693332
Sigma-Aldrich
1,1,2,2-Tetrafluoro-N,N-dimethylethylamine
97%
Sinónimos:
1,1,2,2-Tetrafluoro-N,N-dimethylethanamine, N,N-Dimethyl-1,1,2,2-tetrafluoroethylamine, TFEDMA
About This Item
Fórmula lineal:
CHF2CF2N(CH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
145.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
97%
bp
77 °C/760 mmHg
densidad
1.24 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
CN(C)C(F)(F)C(F)F
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)