692468
(R)-[(RuCl(DM-BINAP))2(μ-Cl)3][NH2Me2]
Sinónimos:
Dimethylammonium dichlorotri(μ-chloro)bis[(R)-(+)-2,2′-bis[di(3,5-xylyl)phosphino]-1,1′-binaphthyl]diruthenate(ΙΙ)
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl.[Cl-].CNC.[Cl+]1[Ru-]2[Cl+][Ru-]1[Cl+]2.Cc3cc(C)cc(c3)P(c4cc(C)cc(C)c4)c5ccc6ccccc6c5-c7c(ccc8ccccc78)P(c9cc(C)cc(C)c9)c%10cc(C)cc(C)c%10.Cc%11cc(C)cc(c%11)P(c%12cc(C)cc(C)c%12)c%13ccc%14ccccc%14c%13-c%15c(ccc%16ccccc%15%16)P(c%17cc(C)cc(C)c%17)c%18cc(C)cc(C)c%18
InChI
1S/2C52H48P2.C2H7N.2ClH.3Cl.2Ru/c2*1-33-21-34(2)26-43(25-33)53(44-27-35(3)22-36(4)28-44)49-19-17-41-13-9-11-15-47(41)51(49)52-48-16-12-10-14-42(48)18-20-50(52)54(45-29-37(5)23-38(6)30-45)46-31-39(7)24-40(8)32-46;1-3-2;;;;;;;/h2*9-32H,1-8H3;3H,1-2H3;2*1H;;;;;/q;;;;;3*+1;2*-1/p-1
Clave InChI
LGSCCUXQQTYWAH-UHFFFAOYSA-M
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Sol. 2
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Hydrogenation, Asymmetric Catalysis, Binap, SEGPHOS®, Aldol reaction, Alkenylation, Arylation, Mannich reaction, Fluorination, Michael addition, Hydrosilylation, Cycloaddition, Takasago