Merck
691739
Sigma-Aldrich
3-Chloroisatoic anhydride
95%
Sinónimos:
3-Chloro-2H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H4ClNO3
Número de CAS:
Peso molecular:
197.58
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
Formulario
solid
mp
227-232 °C
grupo funcional
chloro
ester
cadena SMILES
Clc1cccc2C(=O)OC(=O)Nc12
InChI
1S/C8H4ClNO3/c9-5-3-1-2-4-6(5)10-8(12)13-7(4)11/h1-3H,(H,10,12)
Clave InChI
ORYNBDLURYDZFM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)