691445
4-Amino-3-chlorobenzoic acid
97%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
224-229 °C
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
Nc1ccc(cc1Cl)C(O)=O
InChI
1S/C7H6ClNO2/c8-5-3-4(7(10)11)1-2-6(5)9/h1-3H,9H2,(H,10,11)
Clave InChI
YIYBPEDZAUFQLO-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)