Merck
689750
Sigma-Aldrich
3-Methyl-5-pyrazolone
99.0-100.3 % (w/w) (T)
Sinónimos:
3-Methyl-2-pyrazolin-5-one
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H6N2O
Número de CAS:
Peso molecular:
98.10
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
descripción
Lonza quality
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Lonza Ltd
concentración
99.0-100.3 % (w/w) (T)
mp
217.0-223.0 °C
cadena SMILES
O=C1CC(C)=NN1
InChI
1S/C4H6N2O/c1-3-2-4(7)6-5-3/h2H2,1H3,(H,6,7)
Clave InChI
NHLAPJMCARJFOG-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)