Merck
689610
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-nitropyridine
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H3BrN2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
202.99
Beilstein:
120826
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥94.0% (GC)
95%
Formulario
solid
pérdida
≤5% loss on drying
grupo funcional
bromo
nitro
cadena SMILES
[O-][N+](=O)c1ccnc(Br)c1
InChI
1S/C5H3BrN2O2/c6-5-3-4(8(9)10)1-2-7-5/h1-3H
Clave InChI
AFVITJKRFRRQKT-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)