Merck
687952
Sigma-Aldrich
Cyclohexylmethylmagnesium bromide
Sinónimos:
Cyclohexylmethylmagnesium bromide
Seleccione un Tamaño
50 ML
270,00 €
270,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 ML
270,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H13BrMg
Número de CAS:
Peso molecular:
201.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
270,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reaction type: Grignard Reaction
densidad
0.966 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
Br[Mg]CC1CCCCC1
InChI
1S/C7H13.BrH.Mg/c1-7-5-3-2-4-6-7;;/h7H,1-6H2;1H;/q;;+1/p-1
Clave InChI
ZBCIOGFGZRNNEC-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Reactant involved in:
  • Isomerization polymerization of alkenylcyclohexanes
  • Intramolecular rearrangements of vinylidenecyclopropanes
  • Cycloisomerization of cyclic and acyclic enynes
Additionally reactant involved in synthesis of biologically active molecules including:
  • Dipeptidyl boronic acid proteasome inhibitors
  • Substituted 1,3-dihydroindole-2-ones with antitumor effects
  • Sulfur-free transition state nucleoside analog inhibitors of methylthioadenosine nucleosidase and phosphorylase
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-4.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-20 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Preguntas
  1. What solution is this in (ie: THF)? What is the concentration (ie: 0.2M, 1M, 2M...)?
    1 respuesta
    1. The concentration of this product ranges from 0.40 - 0.60 M in THF. The exact concentration is listed on the lot-specific Certificate of Analysis. Please see the sample Certificate of Analysis: https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/687952-50ML0000235108.pdf
      Please see the link below to the SDS which lists each component in Section 3:
      https://www.sigmaaldrich.com/sds/aldrich/687952
      ¿Le ha resultado útil?