687677
Benzisothiazolinone-15N
98 atom % 15N, 95% (CP)
Sinónimos:
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one-15N
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
98 atom % 15N
Análisis
95% (CP)
formulario
solid
mp
158 °C (lit.)
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
O=C1[15NH]SC2=CC=CC=C21
InChI
1S/C7H5NOS/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)10-8-7/h1-4H,(H,8,9)/i8+1
Clave InChI
DMSMPAJRVJJAGA-VJJZLTLGSA-N
Envase
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable