687472
Sodium palmitate-2,4,6,8,10,12,14,16-13C8, 2,2-d2
≥97 atom % D, ≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
Sinónimos:
Hexadecanoic acid-2,4,6,8,10,12,14,16-13C8, 2,2-d2 sodium salt, Palmitic acid-2,4,6,8,10,12,14,16-13C8, 2,2-d2 sodium salt, Sodium hexadecanoate-2,4,6,8,10,12,14,16-13C8, 2,2-d2
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
≥97 atom % D
Análisis
≥98% (CP)
formulario
flakes
cambio de masa
M+10
cadena SMILES
[13CH3]C[13CH2]C[13CH2]C[13CH2]C[13CH2]C[13CH2]C[13CH2]C[13C]([2H])([2H])C(O[Na])=O
Categorías relacionadas
Envase
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
402.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
206 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)