Merck
686611
Sigma-Aldrich
Polyester-32-hydroxyl-1-acetylene bis-MPA dendron, generation 5
97%
Sinónimos:
dendron-G5-Acetylene-OH
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C158H252O94
Peso molecular:
3655.64
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
descripción
hydroxyl surface groups
Ensayo
97%
Formulario
powder (lyophilized)
mol peso
generation 5
Características
focal point acetylene
nº de grupos superficiales
32
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Soluble in a variety of solvents, such as THF, DMSO, DMF, methanol, and water.
calculated mol. wt. 3,656
Otras notas
Bis-MPA = 2,2-Bis(hydroxyl-methyl)propionic acid
Información legal
Manufactured by Polymer Factory Sweden AB
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Dendrons in nanomaterials - Find features and benefits of polyester dendrons and hyperbranched polymer products.