Merck
686077
Sigma-Aldrich
Scandium(III) chloride
hydrogen-storage grade, 99.9%
Sinónimos:
Scandium trichloride
About This Item
Fórmula lineal:
ScCl3
Número de CAS:
Peso molecular:
151.31
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
26111700
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
grado
hydrogen-storage grade
Nivel de calidad
Ensayo
99.9%
Formulario
powder
mp
960 °C (lit.)
densidad
2.39 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Cl[Sc](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Sc/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Clave InChI
DVMZCYSFPFUKKE-UHFFFAOYSA-K
Nota de análisis
XRD plots and metal purity data are available upon request.
Para utilizar con
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)