Merck
325902
Sigma-Aldrich
Scandium(III) nitrate hydrate
99.9% trace metals basis
Sinónimos:
Scandium trinitrate hydrate, Scandium(3+) trinitrate hydrate, Trinitric acid scandium salt hydrate
Seleccione un Tamaño
1 G
163,00 €
5 G
513,00 €
163,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
163,00 €
5 G
513,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
Sc(NO3)3·xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
230.97 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
163,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
for analytical purposes
Nivel de calidad
Ensayo
99.9% trace metals basis
Formulario
powder and chunks
composición
Degree of hydration, ~4
impurezas
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
cadena SMILES
CO[N+]([O-])=O.CO[N+]([O-])=O.CO[N+]([O-])=O.[H]O[H].[Sc]
InChI
1S/3CH3NO3.H2O.Sc/c3*1-5-2(3)4;;/h3*1H3;1H2;
Clave InChI
QXEUKQIDJOLTAC-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Scandium(III) nitrate hydrate can be used as a precursor:
  • For the fabrication of dense and crack-free scandium-stabilized zirconia (ScSZ) thin films by electrostatic spray deposition technique.
  • To prepare scandium-incorporated indium oxide semiconductor which acts as an electron transport layer in a light-emitting field-effect transistor (LEFET).
Pictogramas
Flame over circle
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Ox. Sol. 2
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)