Merck
683892
Sigma-Aldrich
2-Acetamidopyridine-5-boronic acid pinacol ester
97%
Sinónimos:
[5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2-pyridyl]acetamide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H19BN2O3
Número de CAS:
Peso molecular:
262.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
130-134 °C
grupo funcional
amide
cadena SMILES
CC(=O)Nc1ccc(cn1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C13H19BN2O3/c1-9(17)16-11-7-6-10(8-15-11)14-18-12(2,3)13(4,5)19-14/h6-8H,1-5H3,(H,15,16,17)
Clave InChI
YCWPTBAHVWJMEY-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)