Merck
683787
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethoxy)phenylboronic acid
≥95%
Sinónimos:
2-(Trifluoromethoxy)benzeneboronic acid
About This Item
Fórmula lineal:
F3CO(C6H4)B(OH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
205.93
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥95%
Formulario
powder or crystals
grupo funcional
fluoro
cadena SMILES
OB(O)c1ccccc1OC(F)(F)F
InChI
1S/C7H6BF3O3/c9-7(10,11)14-6-4-2-1-3-5(6)8(12)13/h1-4,12-13H
Clave InChI
AIJCNTOYZPKURP-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
May contain varying amounts of anhydride.
Aplicación
Reactant for:
  • Preparation of imidazo[1,5-a]pyrido[3,2-e]pyrazines and imidazo[1,5-a]quinoxalines as orally active phosphodiesterase 10A inhibitors
  • Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions
  • Preparation of 3-(5-arylbenzimidazol-2-yl)-1-oxa-2-azaspiro[4.5]decenes as transient receptor potential melastatin 8 antagonists
  • Preparation of biaryl pyrazole carboxamides as sodium channel blockers for treatment of neuropathic pain
  • Preparation of biaryl oxazoles, imidazoles and thiazoles via condensations as sodium channel blockers and CYP inhibitors for treatment of neuropathic pain
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)