Merck
683663
Sigma-Aldrich
2-Aminoisobutyric acid-15N, α-N-Fmoc
99 atom % 15N, 98% (CP)
Sinónimos:
2-Aminoisobutyric acid-15N, α-N-Fmoc
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H1915NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
326.35
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 15N
Ensayo
98% (CP)
Formulario
solid
mol peso
326.35 by atom % calculation
técnicas
bio NMR: suitable
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
CC(C)([15NH]C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C19H19NO4/c1-19(2,17(21)22)20-18(23)24-11-16-14-9-5-3-7-12(14)13-8-4-6-10-15(13)16/h3-10,16H,11H2,1-2H3,(H,20,23)(H,21,22)/i20+1
Clave InChI
HOZZVEPRYYCBTO-UUZXFVOJSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Environment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)