683418
Lithium dibutyl(isopropyl)magnesate
0.7 M in diethyl ether/hexanes
About This Item
Productos recomendados
formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reaction type: Grignard Reaction
concentración
0.7 M in diethyl ether/hexanes
densidad
0.708 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Li+].CCCC[Mg-](CCCC)C(C)C
InChI
1S/2C4H9.C3H7.Li.Mg/c2*1-3-4-2;1-3-2;;/h2*1,3-4H2,2H3;3H,1-2H3;;/q;;;+1;-1
Clave InChI
NRIMXEIECWMTKG-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react 1
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable