Merck
752142
Sigma-Aldrich
n-Butyl-sec-butylmagnesium solution
0.7 M in hexane
Sinónimos:
Butyl(1-methylpropyl)magnesium
Seleccione un Tamaño
100 ML
46,80 €
800 ML
197,00 €
46,80 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 ML
46,80 €
800 ML
197,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H18Mg
Peso molecular:
138.53
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
46,80 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
solution
Nivel de calidad
concentración
0.7 M in hexane
densidad
0.695 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
CCCC[Mg]C(C)CC
InChI
1S/2C4H9.Mg/c2*1-3-4-2;/h3H,4H2,1-2H3;1,3-4H2,2H3;
Clave InChI
DBNGNEQZXBWPTJ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
n-Butyl-sec-butylmagnesium can be used as a starting material in the synthesis of magnesium bis(alkoxide) complexes applicable in the ring-opening polymerization and co-polymerization reactions.[1]
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3 - Water-react 1
Órganos de actuación
Central nervous system, Nervous system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
<-22.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
< -30 °C
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Synthesis of a mononuclear magnesium bis(alkoxide) complex and its reactivity in the ring-opening copolymerization of cyclic anhydrides with epoxides
Wannipurage D, et al.
Dalton Transactions, 49(8), 2715-2723 (2020)