Merck
681008
Sigma-Aldrich
1,1′-Bis((2S,5S)-2,5-diethylphospholano)ferrocene
Sinónimos:
S,S-Et-Ferrocelane
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C26H40FeP2
Número de CAS:
Peso molecular:
470.39
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
formulario
solid
actividad óptica
[α]20/D -382°, c = 1 in chloroform
mp
89-91 °C
cadena SMILES
C[Fe]C.CC[C@H]1CC[C@H](CC)P1[C@@H]2CCCC2.CC[C@H]3CC[C@H](CC)P3[C@H]4CCCC4
InChI
1S/2C13H25P.2CH3.Fe/c2*1-3-11-9-10-12(4-2)14(11)13-7-5-6-8-13;;;/h2*11-13H,3-10H2,1-2H3;2*1H3;/t2*11-,12-;;;/m00.../s1
Clave InChI
CPUKIDAUDCWIRT-ABLBMNRKSA-N
Información legal
Sold in collaboration with Kanata Chemical Technologies Inc. for research purposes only. These compounds were made and sold under license from E.I. du Pont de Nemours and Company, which license does not include the right to use the compounds in producing products for sale in the pharmaceutical field.
Ferrocelane is a trademark of Kanata Chemical Technologies, Inc.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Asymmetric hydrogenation enables scalable synthesis of single-enantiomer compounds with minimal byproducts, ideal for commercial manufacturing.