Merck
680117
Sigma-Aldrich
3,3,3-Trifluoropropane-1-sulfonyl chloride
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C3H4ClF3O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
196.58
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
índice de refracción
n20/D 1.3996
bp
77-78 °C/16 mmHg
densidad
1.557 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
FC(F)(F)CCS(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C3H4ClF3O2S/c4-10(8,9)2-1-3(5,6)7/h1-2H2
Clave InChI
OXKHPRFGCFJUSK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Artículos
Sulfonyl chlorides are often chosen as building blocks in medicinal chemistry for their ability to easily react with heterocyclic amines to create complex sulfonamides.