Merck
680109
Sigma-Aldrich
5-Methyl-2-furanboronic acid pinacol ester
95%
Sinónimos:
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(5-methyl-furan-2-yl)-(1,3,2)dioxaborolane
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H17BO3
Número de CAS:
Peso molecular:
208.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
índice de refracción
n20/D 1.476
densidad
1.023 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cc1ccc(o1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C11H17BO3/c1-8-6-7-9(13-8)12-14-10(2,3)11(4,5)15-12/h6-7H,1-5H3
Clave InChI
FNPZFZKLYGWKLH-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)