Merck
679062
Sigma-Aldrich
4-Amino-2-chloropyrimidine
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H4ClN3
Número de CAS:
Peso molecular:
129.55
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
197-205 °C
grupo funcional
chloro
cadena SMILES
Nc1ccnc(Cl)n1
InChI
1S/C4H4ClN3/c5-4-7-2-1-3(6)8-4/h1-2H,(H2,6,7,8)
Clave InChI
LPBDZVNGCNTELM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)