Merck
677817
Sigma-Aldrich
4-Ethoxy-3-formylphenylboronic acid
≥95%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H3OCH2CH3CHOB(OH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
193.99
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥95%
mp
175-189 °C
grupo funcional
aldehyde
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[H]C(=O)c1cc(ccc1OCC)B(O)O
InChI
1S/C9H11BO4/c1-2-14-9-4-3-8(10(12)13)5-7(9)6-11/h3-6,12-13H,2H2,1H3
Clave InChI
ODRRAKCLFURNFU-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
May contain varying amounts of anhydride.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)