Merck
O1875
Sigma-Aldrich
Orcinol monohydrate
≥99% purity (HPLC), powder
Sinónimos:
3,5-Dihydroxytoluene, 5-Methylresorcinol
Seleccione un Tamaño
5 G
32,40 €
10 G
62,00 €
100 G
337,00 €
32,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
32,40 €
10 G
62,00 €
100 G
337,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C6H3-1,3-(OH)2 · H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
142.15
Beilstein:
1071903
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.47
32,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nombre del producto
Orcinol monohydrate, colorimetric detection reagent
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
Ensayo
≥99% (HPLC)
Formulario
powder
técnicas
titration: suitable
color
white to light brown
bp
290 °C (lit.)
mp
56-58 °C (lit.)
solubilidad
H2O: 50 mg/mL
densidad
1.290 g/cm3
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
O.Cc1cc(O)cc(O)c1
InChI
1S/C7H8O2.H2O/c1-5-2-6(8)4-7(9)3-5;/h2-4,8-9H,1H3;1H2
Clave InChI
NBKPNAMTHBIMLA-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Orcinol is a small-molecule natural phenol involved in the production of a dye called orcein used for the staining of cells and chromosomes.[1] Orcinol monohydrate is usually used to prepare a colorimetric reagent known as Bial′s reagent for the determination of RNA, DNA, and hexoses.[2]
Aplicación
Orcinol monohydrate has been used to prepare Bial′s reagent for Bial′s orcinol assay for pentose sugars. It is also used in the preparation of orcinol solution suitable for staining TLC plates and, measuring rhamnolipids in orcinol dye assays. Orcinol monohydrate has been used for the RNA assay.[3]
[3]
[3]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Lipopolysaccharide binding protein expression in primary human hepatocytes and HepG2 hepatoma cells.
Grube BJ
The Journal of Biological Chemistry, 269, 8477-8477 (1994)
Rapid colorimetric assays to qualitatively distinguish RNA and DNA in biomolecular samples.
Patterson Jennifer and Cameron Mura
Journal of Visualized Experiments (2013)
A modified orcinol reaction for RNA determination.
M Kamali et al.
Clinical chemistry, 15(5), 390-392 (1969-05-01)
Natural products as fungicide and their role in crop protection. et al.
Natural Antimicrobials for the Minimal Processing of Foods, 131-131 (2020)
Marjan De Mey et al.
Analytical biochemistry, 353(2), 198-203 (2006-03-21)
Recent developments in cellular and molecular biology require the accurate quantification of DNA and RNA in large numbers of samples at a sensitivity that enables determination on small quantities. In this study, five current methods for nucleic acid quantification were