677469
Óxido de titanio (IV)
contains 1% Mn as dopant, nanopowder, <100 nm particle size (BET), ≥97%
Sinónimos:
Dióxido de titanio, Titania
Seleccione un Tamaño
58,90 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
58,90 €
Productos recomendados
Ensayo
≥97%
Formulario
nanopowder
contiene
1% Mn as dopant
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: titanium
superficie
>14.0 m2/g
tamaño de partícula
<100 nm (BET)
mp
>350 °C (lit.)
densidad
4.26 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
O=[Ti]=O
InChI
1S/2O.Ti
Clave InChI
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Operation principle and market dominance of single crystalline silicon solar cells.
Polymer electrolyte membrane (PEM) fuel cells offer high efficiency and low-temperature operation, reducing oil use in light-duty vehicle transportation.
Among various ceramics, one-dimensional (1-D) piezoelectric ceramics have attracted significant scientific attention for use in energy harvesting.
TiO2 exhibits wide band gap semiconductor and memristor properties electronically, with high opacity and UV absorbance optically.