NISTRM8988
Óxido de titanio (IV)
NIST® RM 8988, powder, particle size distribution
Sinónimos:
Dióxido de titanio, Titania
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Nivel de calidad
formulario
powder
fabricante / nombre comercial
NIST®
técnicas
diffraction/scattering: suitable
mp
>350 °C (lit.)
densidad
4.26 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
general analytical
cadena SMILES
O=[Ti]=O
InChI
1S/2O.Ti
Clave InChI
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Otras notas
Información legal
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atención al cliente