Merck
674524
Sigma-Aldrich
2-Bromoallyl alcohol
97%
Seleccione un Tamaño
1 G
26,05 €
10 G
355,00 €
26,05 €
Precio de catálogo52,10 €Ahorre 50 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
26,05 €
10 G
355,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C3H5BrO
Número de CAS:
Peso molecular:
136.98
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
26,05 €
Precio de catálogo52,10 €Ahorre 50 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.5037
bp
58-62 °C/100 mbar
densidad
1.654 g/mL at 25 °C
grupo funcional
bromo
hydroxyl
cadena SMILES
OCC(Br)=C
InChI
1S/C3H5BrO/c1-3(4)2-5/h5H,1-2H2
Clave InChI
MDFFZNIQPLKQSG-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
170.1 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
76.7 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)