Merck
674451
Sigma-Aldrich
Bis(10-carboxydecyl)disulfide
99%
Sinónimos:
11,11′-Dithiobis-undecansäure
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H42O4S2
Número de CAS:
Peso molecular:
434.70
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo
99%
Formulario
solid
mp
93-97 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC(=O)CCCCCCCCCCSSCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C22H42O4S2/c23-21(24)17-13-9-5-1-3-7-11-15-19-27-28-20-16-12-8-4-2-6-10-14-18-22(25)26/h1-20H2,(H,23,24)(H,25,26)
Clave InChI
ZVJYVLSWSYMCMF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Recent research highlights tunable properties of inorganic nanoparticles, driving interest in optoelectronics.