Merck
674133
Sigma-Aldrich
Palladium nanoparticle entrapped in aluminum hydroxide matrix
0.5 wt. % loading
Seleccione un Tamaño
10 G
147,50 €
147,50 €
Precio de catálogo295,00 €Ahorre 50 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 G
147,50 €
About This Item
Fórmula lineal:
Pd/AlO(OH)
Código UNSPSC:
12161600
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
147,50 €
Precio de catálogo295,00 €Ahorre 50 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
cadena SMILES
[Pd].O[Al]=O
InChI
1S/Al.H2O.O.Pd/h;1H2;;/q+1;;;/p-1
Clave InChI
BBEPUHUDSUQPRM-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
A robust palladium heterogenous catalyst.[1]
Aplicación
A recyclable nanocatalyst for the racemization of primary amines. When used in conjunction with a lipase produces enantiopure amines by Dynamic Kinetic Resolution.[2]
Catalyst for:
  • Solvent-free hydrogenation
  • Aerobic alcohol oxidation
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Min Serk Kwon et al.
Organic letters, 7(6), 1077-1079 (2005-03-12)
[reaction: see text] A new aluminum hydroxide-supported palladium catalyst (1) made by a one-pot synthesis through nanoparticle generation and gelation shows a dual catalytic activity for olefinic hydrogenation and aerobic alcohol oxidation.
Mahn-Joo Kim et al.
Organic letters, 9(6), 1157-1159 (2007-02-13)
A practical procedure for the dynamic kinetic resolution (DKR) of primary amines has been developed. This procedure employs a palladium nanocatalyst as the racemization catalyst, a commercial lipase (Novozym-435) as the resolution catalyst, and ethyl acetate or ethyl methoxyacetate as
Preguntas
  1. DI CHE DIMENSIONI SONO LE NANOPARTICELLE DI PALLADIO?
    1 respuesta
    1. The Palladium particle size is not determined for this product.
      ¿Le ha resultado útil?