659967
Heterogeneous Palladium Catalysts Kit I
Seleccione un Tamaño
221,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
221,00 €
Productos recomendados
idoneidad de la reacción
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
Nivel de calidad
Descripción general
Aplicación
Los componentes del kit también están disponibles por separado
- 205699Palladium on carbon, extent of labeling: 10 wt. % loading, matrix activated carbon support 1 gSDS
- 205737Palladium on calcium carbonate, extent of labeling: 5 wt. % loading, poisoned with lead 1 gSDS
- 212911Palladium hydroxide on carbon, extent of labeling: 20 wt. % loading (dry basis), matrix carbon, wet support 1 gSDS
- 277991Palladium on barium sulfate, reduced, extent of labeling: 5 wt. % loading 1 gSDS
- 330108Palladium on carbon, Evonik NOBLYST® P1173 10% Pd 1 gSDS
- 440086Palladium on alumina, extent of labeling: 10 wt. % loading, powder, reduced, dry 1 gSDS
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Lact. - Repr. 1A - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Órganos de actuación
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)