Merck
673463
Sigma-Aldrich
4-Methyl-2-pyridinecarbonitrile
97%
Sinónimos:
2-Cyano-4-methylpyridine, 4-Methyl-2-cyanopyridine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H6N2
Número de CAS:
Peso molecular:
118.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
97%
formulario
solid
mp
83-87 °C
grupo funcional
nitrile
cadena SMILES
Cc1ccnc(c1)C#N
InChI
1S/C7H6N2/c1-6-2-3-9-7(4-6)5-8/h2-4H,1H3
Clave InChI
LQAWSWUFSHYCHP-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Jonita Stankevičiūtė et al.
Scientific reports, 6, 39129-39129 (2016-12-17)
Pyridinols and pyridinamines are important intermediates with many applications in chemical industry. The pyridine derivatives are in great demand as synthons for pharmaceutical products. Moreover, pyridines are used either as biologically active substances or as building blocks for polymers with