Merck
671053
Sigma-Aldrich
Triethylmethylammonium methyl carbonate solution
~50% in methanol: water (2:3)
Sinónimos:
Methyltriethylammonium methyl carbonate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H21NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
191.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
concentración
~50% in methanol: water (2:3)
índice de refracción
n20/D 1.407
trazas de anión
bromide (Br-): ≤10 mg/kg
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
fluoride (F-): ≤10 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤10 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
cadena SMILES
COC([O-])=O.CC[N+](C)(CC)CC
InChI
1S/C7H18N.C2H4O3/c1-5-8(4,6-2)7-3;1-5-2(3)4/h5-7H2,1-4H3;1H3,(H,3,4)/q+1;/p-1
Clave InChI
VTQIDJHZYPEFBP-UHFFFAOYSA-M
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
134.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
57 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
CBILS© offers a simple, elegant synthetic method for the production of ionic liquids, developed by the Austrian company proionic.