Merck
67074
Sigma-Aldrich
9-Methylguanine
≥98.0% (HPLC)
Sinónimos:
2-Amino-6-hydroxy-9-methylpurine
Seleccione un Tamaño
250 MG
215,00 €
1 G
644,00 €
215,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
215,00 €
1 G
644,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H7N5O
Número de CAS:
Peso molecular:
165.15
Beilstein:
174008
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
215,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
impurezas
≤1% guanine
mp
≥300 °C
cadena SMILES
Cn1cnc2c(O)nc(N)nc12
InChI
1S/C6H7N5O/c1-11-2-8-3-4(11)9-6(7)10-5(3)12/h2H,1H3,(H3,7,9,10,12)
Clave InChI
UUWJNBOCAPUTBK-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)