Merck
670103
Sigma-Aldrich
2-(1,1-Dimethylpropyl)-6-(diphenylphosphino)pyridine
≥98.0% (HPLC)
Sinónimos:
2-tert-Amyl-6-(diphenylphosphino)pyridine, ALPYPHOS
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H24NP
Número de CAS:
Peso molecular:
333.41
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
idoneidad de la reacción
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
78-82 °C
grupo funcional
phosphine
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCC(C)(C)c1cccc(n1)P(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C22H24NP/c1-4-22(2,3)20-16-11-17-21(23-20)24(18-12-7-5-8-13-18)19-14-9-6-10-15-19/h5-17H,4H2,1-3H3
Clave InChI
ZEQMNGUCEYRQRF-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Catalyst for:
  • Regioselective synthesis of oligo-1,4-diols
  • Anti-Markovnikov hydration
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 4
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Aurélie Labonne et al.
Organic letters, 8(25), 5853-5856 (2006-12-01)
The anti-Markovnikov hydration of terminal alkynes to give aldehydes is catalyzed by complexes derived in situ from air-stable [CpRu(eta6-naphthalene)]PF6 (C) and 6-aryl-2-diphenylphosphinopyridines (L). Ligands L are readily available from a modular synthesis. Increasing the size of the ligand C-6 aryl