Merck
669946
Sigma-Aldrich
O-[2-(Biotinyl-amino)ethyl]-O′-(2-carboxyethyl)polyethylene glycol
Mp 3,000
Seleccione un Tamaño
250 MG
550,90 €
550,90 €
Precio de catálogo787,00 €Ahorre 30 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
550,90 €
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.22
550,90 €
Precio de catálogo787,00 €Ahorre 30 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
mol peso
Mp 3,000
Nivel de calidad
Ω-final
carboxylic acid
α-final
biotin
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Progress in biotechnology fields such as tissue engineering and drug delivery is accompanied by an increasing demand for diverse functional biomaterials. One class of biomaterials that has been the subject of intense research interest is hydrogels, because they closely mimic the natural environment of cells, both chemically and physically and therefore can be used as support to grow cells. This article specifically discusses poly(ethylene glycol) (PEG) hydrogels, which are good for biological applications because they do not generally elicit an immune response. PEGs offer a readily available, easy to modify polymer for widespread use in hydrogel fabrication, including 2D and 3D scaffold for tissue culture. The degradable linkages also enable a variety of applications for release of therapeutic agents.