Merck
669075
Sigma-Aldrich
Dibutyltin diisothiocyanate
97%
Sinónimos:
NSC 292417, Dibutyldiisothiocyanato-stannane, Dibutyldiisothiocyanato-tin
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H18N2S2Sn
Número de CAS:
Peso molecular:
349.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
97%
formulario
solid
idoneidad de la reacción
core: tin
reagent type: catalyst
mp
141-143 °C
cadena SMILES
CCCC[Sn](CCCC)(N=C=S)N=C=S
InChI
1S/2C4H9.2CNS.Sn/c2*1-3-4-2;2*2-1-3;/h2*1,3-4H2,2H3;;;/q;;2*-1;+2
Clave InChI
JVLGWEJONYVDMO-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant for synthesis of:
  • Macrolactones
  • Isocyanate and isothiocyanate d1- and d2-complexes of vanadocene
Reactant for:
  • Unusual adduct formation with organotin(IV) Lewis acids
  • Interactions with vanadyl salicylaldimine β-ketimine and acetylacetonato complexes
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 1
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)