Merck
666432
Sigma-Aldrich
Methyl benzo[b]thiophene-2-carboxylate
97%
Sinónimos:
Benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid methyl ester, Methyl thianaphthene-2-carboxylate
Seleccione un Tamaño
10 G
105,00 €
105,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 G
105,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H8O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
192.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
105,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
70-74 °C
grupo funcional
ester
cadena SMILES
COC(=O)c1cc2ccccc2s1
InChI
1S/C10H8O2S/c1-12-10(11)9-6-7-4-2-3-5-8(7)13-9/h2-6H,1H3
Clave InChI
KRRAZMUPVIGDCU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)