663557
2-Amino-5-(4-fluorophenyl)-1,3,4-thiadiazole
97%
Sinónimos:
5-(4-Fluorophenyl)-1,3,4-thiadiazol-2-amine
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
238-243 °C
cadena SMILES
Nc1nnc(s1)-c2ccc(F)cc2
InChI
1S/C8H6FN3S/c9-6-3-1-5(2-4-6)7-11-12-8(10)13-7/h1-4H,(H2,10,12)
Clave InChI
WRSVCKNLHZWSNJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Bithiophene based azo dyes with possible nonlinear optical (NLO) properties.[1]
- 4-Thiazolidinone derivatives as potent HCV NS5B polymerase inhibitors.[2]
- 1,3,4-Thiadiazole and phenothiazine hybrids as possible antitubercular agents.[3]
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)