438537
2-Amino-5-phenyl-1,3,4-thiadiazole
96%
Seleccione un Tamaño
59,20 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
59,20 €
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
96%
Formulario
solid
mp
223-227 °C (lit.)
grupo funcional
phenyl
cadena SMILES
Nc1nnc(s1)-c2ccccc2
InChI
1S/C8H7N3S/c9-8-11-10-7(12-8)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H2,9,11)
Clave InChI
UHZHEOAEJRHUBW-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?